Learn More
SEPT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | SEPT11 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883424
|
Proteintech
14672-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873424
|
Proteintech
14672-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SEPT11 belongs to the conserved septin family of filament-forming cytoskeletal GTPases that are involved in a variety of cellular functions including cytokinesis and vesicle trafficking.Spécification
SEPT11 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
B3GNI6, Q8C1B7, Q9NVA2 | |
305227, 52398, 55752 | |
SEPT11 Fusion Protein Ag6342 | |
Primary | |
-20°C | |
SEPT11 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SEPT11, septin 11 | |
SEPT11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |