Learn More
Cytiva Milieux pour filtration sur gel d’agarose Sepharose
Code produit. 10695345 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Débit:
<10 cm/h
<11,5 cm/h
<14 cm/h
<15 cm/h
<26 cm/h
<30 cm/h
Granulométrie:
45 à 165 μm
60 à 200 μm
Plage de pH:
3 à 12
3 à 13
4 à 9
Type de support:
2°% d’agarose
2 % d’agarose
4°% d’agarose
6°% d’agarose
Conditionnement:
1L
Code produit. 10695345
Marque: Cytiva 17011001
Choisissez parmi une large gamme de milieux de filtration sur gel à base d’agarose en microbilles. Le milieu pour filtration sur gel d’agarose Sepharose Cytiva Life Sciences™ montre une bonne séparation sur une vaste plage de poids moléculaire.
Solutions de Pharmacopée européenne
  • Réactifs et solutions standard dans les chapitres 2 et 4 de l’actuelle Ph. Eur.
  • Tous sont fabriqués et testés en conformité avec la Ph. Eur.
  • Fourni avec un certificat d’analyse
  • Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur tous les marquages des produits
Informations sur la commande
Fournis dans des récipients en plastique de 1 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 l
Débit <14 cm/h
Granulométrie 45 à 165 μm
Type de produit Sepharose Agarose Gel Filtration Media
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 5 cm
À utiliser avec (application) Permet la caractérisation ou la purification d’échantillons contenant des composants de poids moléculaire divers
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Pression max. 100 à 200 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 15, hauteur du lit de 10 cm, 5 cm de dia. int.
Plage de pH 4 à 9
Type de support 6°% d’agarose
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sepharose 6B, 1 L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol