Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’ions Sephadex™
Sépare les molécules sur de larges plages de poids moléculaire et de pH
Marque:  Cytiva 17-0220-02
Code produit. 11544895
  • 2115.00€ / 500g
Expédition estimée: 14-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plage d’échangeurs anioniques faibles et forts (A) et cationiques (C). Plage de fractionnement : A-25 et C-25, jusqu’à 30 000 ; A-50 et C-50 : 30 000–100 000.
Très hautes capacités même à des forces ioniques élevées
Très faible adsorption non spécifique
Large gamme d’applications à des échelles de laboratoire et de processus
Convient aux techniques de colonne ou de lot
Simple et économique à utiliser
DEAE Sephadex
  • Échangeur d’anions faibles et forts
  • Gamme de pH 2 à 9
QAE Sephadex
  • Échangeur d’anions fort
  • Plage de pH : 2-12
CM Sephadex
  • Échangeur de cations faibles
  • Plage de pH : 6-10
SP Sephadex
  • Échangeur de cations fort
  • Plage de pH : 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 g
Techniques de colonnes ou de lots
Microbille sphérique solide
2 à 5,9 po.
Carboxyméthyl
6 à 10
30 000 à 100 000
40 à 120 μm sous forme sèche
Sephadex Ion Exchange Media
Séparation et purification des protéines, polypeptides, acides nucléiques et autres biomolécules chargées à l’aide de techniques de colonnes ou de lots
5 à 15 cm
CM-Sephadex C-50
Dextrane réticulé
4° à 30°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote