Learn More
Cytiva Sephadex G-50 M qualité ADN
Sephadex G-50 M qualité ADN
Marque: Cytiva 17-0045-02
360.40 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
100 g | |
Microbille solide | |
Dextron réticulé | |
4° à 30°C |
Sephadex G50 Media | |
Dessalage et échange de tampon de biomolécules | |
ADN |