Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G-25
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Débit:
>100 cm/h
>11 cm/h
>47 cm/h
>480 cm/h
Granulométrie:
15 à 88 μm sous forme humide, >20 μm sous forme sèche
17 à 132 μm sous forme humide, >20 μm sous forme sèche
38 à 235 μm sous forme humide, >50 μm sous forme sèche
87 à 510 μm sous forme humide, >100 μm sous forme sèche
Conditionnement:
100g
500g
Description
Milieu établi pour le dessalage et l’échange de tampon
- Milieu de filtration sur gel
- Disponibles en qualité grossière, moyenne, fine et superfine
- Toutes les qualités répondent aux exigences de la chromatographie à l’échelle du procédé
- Disponibles en conditionnement de laboratoire ou en colonnes pré-conditionnées
Spécifications :
- Gamme de pH de fonctionnement : 2 à 13
- Volume du lit (dans l’eau distillée) : 4 à 6 ml/g
- Plage de fractionnement de dextranes/protéines globulaires : 1 × 102 à 5 × 103 / 1 × 103 à 5 × 103 Mr
- Débit max./pression de fonctionnement : les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la Loi de Darcy
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 g |
| Débit | >480 cm/h |
| Granulométrie | 87 à 510 μm sous forme humide, >100 μm sous forme sèche |
| Volume du lit | 4 à 6°ml/g dans de l’eau distillée |
| Type de produit | Sephadex G-25 Media |
| Format | Microbille sphérique solide |
| Diamètre (métrique) interne | 2,6cm |
| À utiliser avec (application) | Dessalage et échange de tampon et marquage sans élimination dans des applications industrielles |
| Hauteur (impériale) | 11,81 in |
| Hauteur (métrique) | 30 cm |
| Afficher plus |