Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™ S-500
Code produit. p-4895772 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
150 ml
750 ml
Conditionnement:
150mL
750mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11560794
Brand: Cytiva 17061310
This item is not returnable. View return policy
Matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide pour une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
Les milieux de chromatographie offrent une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique, activent la filtration sur gel en laboratoire et à l’échelle industrielle, et peuvent être achetés en colonnes pré-conditionnées.
  • Pour la séparation des polysaccharides, des macromolécules à structure étendue et petits plasmides
  • Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
  • Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
  • Débit et récupération élevés
  • Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
  • Conditions de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
  • Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
  • Acide acétique 1 M, urée 8 M
  • Chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %
  • NaCl 2 M, éthanol à 24 %
  • Propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
  • NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
Stabilité au pH
  • 3 à 11 (à long terme et en fonctionnement)
  • 2 à 13 (à court terme)
Stabilité physique :
  • Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
  • Autoclavage : à 121°C, pH 7, pendant 30 minutes (gel uniquement)
  • Agents antimicrobiens : éthanol à 20 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 150 ml
Débit >125 cm/h.
Granulométrie 25 à 75 μm
Volume du lit 19 à 230 L
Type de produit Sephacryl HR Media
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 40 à 140 cm
À utiliser avec (application) Permet une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules par filtration sur gel en laboratoire et à échelle industrielle
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 15cm
Pression max. 100 kPa
Plage de pH 3 à 11
Type de support Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide
Type d’échantillon Polysaccharides, macromolécules et petits plasmides
Contenu et stockage 4° à 30°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.