Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™
Purifie aussi bien les protéines, polysaccharides et autres macromolécules par filtration sur gel en laboratoire qu’à l’échelle industrielle. Le milieu haute résolution Cytiva Sephacryl™ permet des purifications rapides et reproductibles.
Marque:  Cytiva 17-0612-01
Code produit. 11530794
  • 841.00€ / 750mL
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
  • Milieu de filtration sur gel offrant une haute résolution et un fonctionnement simple et rapide
  • Disponible dans cinq plages de fractionnement différentes, permet des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires
  • Milieu BioProcess pris en charge dans les applications industrielles et reconnu dans les procédés approuvés
  • Disponible dans différentes tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour faciliter la mise à l’échelle et le développement des procédés
  • Stabilité physique et chimique à long terme et manipulation aisée
  • La nature hydrophile permet une récupération maximale et une adsorption non spécifique     minime
  • Granulométrie moyenne : 50 μm
  • Matrice : dextrane allylique et N,N’-méthylènebisacrylamide
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3-11
  • Durée de conservation : 5 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NaOH 0,2 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, HCl de guanidine 6 M, 1 % de SDS, 20 % d’éthanol, 30 % de propanol, 30 % d’acétonitrile (testé à 40deg;C pendant 1 semaine), NaOH 0,5 M (uniquement pour le nettoyage en circuit fermé)
750 ml
15cm
1 bar
25 à 75 mu;m
4° à 30°C
Gel Filtration Media
Milieu HR Sephacryl S-100
5,9 in
gt; 125°cm/h
3 à 11
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide
Purification des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sephacryl S-100 High Resolution, 750 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.