Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with Solid Clear Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 04008049
Code produit. 11923441
  • 255.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle
  • Avec bouchon en verre transparent solide
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
250 ml
Verre borosilicaté 3.3