Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 04008128
Code produit. 11963441
  • 195.04€ / 2 pièces
Expédition estimée: 25-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
50 ml
Verre borosilicaté 3.3