Learn More
Duran™ Robinets pour entonnoir de séparation avec entonnoir court
406.00€ - 882.00€
Spécification
Type | Robinet pour entonnoir de séparation |
---|---|
Matériau | Verre |
Contenu | Entonnoir court |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15824748
|
Duran™
286430807 |
N° de bouchon : NS 12,5 |
406.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844748
|
Duran™
286431203 |
N° de bouchon : NS 18,8 |
723.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834748
|
Duran™
286431006 |
N° de bouchon : NS 14,5 |
882.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Robinet pour entonnoir de séparation | |
Verre | |
Entonnoir court |