Learn More
WTW™ Électrode de pH combinée époxy SenTix™
Pour une utilisation avec les pH-mètres WTW ProfiLine et InoLab™, cette électrode de pH combinée époxy SenTix™ est idéale pour les mesures portatives ainsi que pour les mesures de routine en laboratoire.
Marque: WTW™ 103636
316.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
- Électrode de pH combinée, remplie de gel à compensation de température et avec câble de 10 pieds
- Pour une utilisation avec les séries de ph-mètres WTW ProfiLine et inoLab™
- Idéale pour les mesures portables ainsi que les mesures courantes en laboratoire
- Comprend du gel électrolytique, une prise DIN, une fiche banane, un capteur de température intégré SenTix™ 41-3, du gel électrolytique, une sonde de température NTC (30 kilohms) intégrée, une membrane en fibre, un câble fixe de 3 m
- Type d’électrode de pH combinée de base
Spécification
pH-mètre séries WTW ProfiLine et inoLab™ | |
Idéale pour les mesures portables ainsi que les mesures courantes en laboratoire | |
Gel | |
0 à 14 | |
3 m |
Électrode pH combinée de base | |
Gel électrolytique, connecteur DIN, fiche banane, capteur de température intégré SenTix™ 41-3, gel électrolytique, sonde de température NTC (30 kilohms) intégrée, membrane en fibre, câble fixe de 3 m | |
Époxy | |
3 m |