Learn More
WTW™ Électrode de pH / potentiel d’oxydoréduction IDS numérique SenTix™ 940
Fournit une mesure numérique optimale du pH grâce à une surveillance intégrée de la qualité des électrodes, utilisable dans tous les domaines de la mesure en laboratoire et sur le terrain.
Marque: WTW™ 103740
306.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
- Électrode de pH en gel IDS à faible entretien, câble fixe de 1,5 m
- Mesure numérique du pH avec surveillance intégrée de la qualité des électrodes : utilisable dans tous les domaines des mesures en laboratoire et sur le terrain
- Valeurs mesurées en toute sécurité grâce au traitement des signaux dans le capteur
- Remplacement facile des électrodes grâce aux données d’étalonnage stockées à l’intérieur du capteur
- Surveillance de la qualité des capteurs par fonction QSC
- Électrodes de pH IDS pour une utilisation sur le terrain, jusqu’à des applications spéciales en laboratoire
- La fonction QSC permet de surveiller l’état actuel du capteur avec toutes les électrodes de pH IDS
Spécification
Câble fixe | |
Arbre en plastique, membrane en fibre | |
0°C à 80°C | |
Câble de 1.5 m | |
± 0,004, ± 1 | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
0 à 80°C | |
120 mm |
Fibre | |
0 à 14 | |
Électrode IDS pH/rH | |
SenTix™ 940 | |
NTC | |
±0,2°C | |
1.5 m |