Learn More
WTW™ Électrode de pH / potentiel d’oxydoréduction IDS numérique SenTix™ 940-3
Obtenez une mesure numérique optimale du pH grâce à une surveillance intégrée de la qualité des électrodes utilisable dans tous les domaines de la mesure en laboratoire et sur le terrain, grâce à ce capteur d’électrode de pH/potentiel d’oxydoréduction IDS numérique SenTix™ 940-3.
Marque: WTW™ 103741
337.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Électrode de pH en gel IDS à faible entretien, câble fixe de 3 m
- Mesure numérique du pH avec surveillance intégrée de la qualité des électrodes : utilisable dans tous les domaines des mesures en laboratoire et sur le terrain
- Valeurs mesurées en toute sécurité grâce au traitement des signaux dans le capteur
- Remplacement facile des électrodes grâce aux données d’étalonnage stockées à l’intérieur du capteur
- Surveillance de la qualité des capteurs par fonction QSC qui permet de surveiller l’état actuel des capteurs avec toutes les électrodes de pH IDS
- Électrodes de pH IDS pour utilisation sur le terrain et applications spéciales dans le laboratoire.
- La fonction QSC permet de surveiller l’état actuel du capteur avec toutes les électrodes de pH IDS
Spécification
Câble fixe | |
Arbre en plastique, membrane en fibre | |
0°C à 80°C | |
Câble de 3 m | |
± 0,004, ± 1 | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
0 à 80°C | |
120 mm |
Fibre | |
0 à 14 | |
Électrode IDS pH/rH | |
Sentix™ 940-3 | |
NTC | |
±0,2°C | |
3 m |