Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 41
Utilisez ces électrodes pH pour des mesures portables et de routine en laboratoire. Les électrodes pH WTW™ SenTix™ 41 sont idéales pour les applications nécessitant des valeurs fiables dans des conditions défavorables.
Marque: WTW™ 103635
264.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.16020kg
Description
Les électrodes de pH avec électrolyte de gel sont idéales pour les mesures portatives mais également pour les mesures de routine en laboratoire. Les électrodes ne nécessitent aucun entretien à l’exception d’un nettoyage occasionnel et sont donc particulièrement économiques. Pour les mesures exigeantes en laboratoire, il existe des électrodes SenTix™ avec de l’électrolyte liquide à 3 mol/l de KCl, une tige en verre facile à nettoyer et un diaphragme en platine. Ces électrodes peuvent également être utilisées dans les échantillons difficiles. Et si vous avez besoin d’une électrode avec de l’électrolyte liquide pour une mesure portative : Le SenTix™ 51/52 avec la tige en plastique, le capteur de température intégré et le diaphragme en céramique maîtrise presque toutes les tâches de mesure, même sur le terrain.Spécification
Câble fixe | |
Arbre en plastique, membrane en fibre | |
0°C à 80°C | |
pH-mètre Vario | |
SenTix™ 41 | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/l, sans Ag+), les électrodes pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
1 m |
Fibre | |
0 à 14 | |
Électrode pH SenTix ™ | |
Connexion DIN, + fiche électrode banane, câble 1m | |
Sonde NTC intégrée, 30 kilo-ohms | |
0 à 80°C | |
120 mm |