Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 21
Recommandé pour toutes les applications où des valeurs de mesure fiables sont nécessaires même dans les conditions les plus défavorables. Pour des mesures exigeantes en laboratoire, il existe des électrodes SenTix™ avec de l’électrolyte liquide à 3 mol/l de KCl, une tige en verre facile à nettoyer et une membrane en platine.
Marque: WTW™ 103631
174.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23280" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.13050kg
Description
- Idéale pour les mesures portatives ainsi que les mesures courantes en laboratoire
- SenTix™ : Électrodes standard avec électrodes de gel et de précision avec électrolyte gel liquide pour les mesures de pH dans les applications de laboratoire et sur le terrain
- Système de référence de gel ne nécessitant pas d’entretien pendant toute la durée de vie du produit
- Temps de réponse rapide par une bonne connexion au milieu pour les électrodes avec un système de référence rempli de liquide
- Pour des mesures exigeantes en laboratoire, il existe des électrodes SenTix™ avec de l’électrolyte liquide à 3 mol/l de KCl, une tige en verre facile à nettoyer et une membrane en platine
Spécification
Câble fixe | |
Arbre en plastique, membrane en fibre | |
0°C à 80°C | |
pH-mètre Vario | |
SenTix™ 21 | |
0 à 80°C | |
120 mm |
Fibre | |
0 à 14 | |
Électrode pH SenTix ™ | |
Fiche d’électrode DIN, câble de 1 m | |
Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déminéralisée | |
1 m |