Learn More
Cytiva Ensemble de tubulures et adaptateur de rechange pour pompe de microbiologie Sentino™
Ensemble de tubulures de rechange avec adaptateur d’entonnoir pour filtres MicroFunnel.
Marque: Cytiva 4861
124.83 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour la filtration sous vide de liquides sur notre pompe Sentino
- Pour l’analyse d’échantillons aqueux afin d’évaluer la contamination microbiologique et particulaire à l’aide de la technique de filtre à membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ | |
Stérile | |
10/boîte |