Learn More
Cytiva Membrane noire Sentino™ Metricel™
Les paquets de distribution de filtres pour le distributeur Sentino sont parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit qui recherchent des moyens plus ergonomiques et plus rapides pour manipuler les membranes individuelles.
Marque: Cytiva 68124
162.45 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les distributeurs de filtres sont parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit qui recherchent des moyens plus ergonomiques et plus rapides pour manipuler les membranes individuelles
- Conçus pour une distribution aseptique d’un disque de membrane par pression d’un bouton
- Irradiés aux rayons gamma et prêts à l’emploi
- Usage exclusivement réservé à la recherche
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Noir | |
0,45 μm | |
1 000/boîte, boîte de distribution de 200 |
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel | |
Non stérile | |
47 mm |