Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Sentino™ GN-6
Les packs de distribution de filtres pour le distributeur Sentino sont parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 68121
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Description
- Parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit qui recherchent des moyens plus ergonomiques et plus rapides pour manipuler les membranes individuelles
- Irradiés aux rayons gamma et prêts à l’emploi
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Ester de cellulose mixte Metricel | |
Stérile | |
Pack de distribution Sentino |
0,45 μm | |
Lignes de grilles noires |