Learn More
Plaque AST YO10 Sensititre™ YeastOne™
Simplifiez les tests pour l’espèce Candida et réduisez les coûts par test en utilisant cette plaque contenant neuf antifongiques dont l’anidulafungine et la micafungine.
Marque: Thermo Scientific Oxoid YYO10
298.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Simplifiez les tests pour levures grâce à la plaque AST YO10 Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ contenant neuf antifongiques dont l’anidulafungine et la micafungine. L’agent colorimétrique Thermo Scientific™ alamarBlue™ détermine le point de virage de manière fiable, facile et homogène, avec option de lecture visuelle, pour un flux de travail efficace et des résultats précis.
Simplifiez les tests pour levures grâce à la plaque AST YO10 Sensititre YeastOne contenant neuf antifongiques dont l’anidulafungine et la micafungine.
- Stockage à température ambiante qui simplifie la gestion de stocks.
- Emballage individuel qui permet de tester une plaque à la fois sans gaspillage
- Contrôle inclus fournissant une assurance qualité immédiate de la méthodologie du test
- Temps d’incubation de 24 heures qui permet d’obtenir des résultats rapidement
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Divers | |
Plaque Sensititre YeastOne avec anidulafungine et micafungine | |
Microbiology Media | |
Espèce Candida, espèce Cryptococcus | |
24 à 25 h ou 48 à 72 h pour cryptocoques | |
Box | |
Lecture manuelle | |
20 μl |
Bouillon YeastOne (réf. Y3462) | |
Various | |
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) | |
35°C O2 | |
1 | |
10 / boîte | |
Candida Species | |
100 μl |
Marquage CE/IVD