Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre™
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™.
292.00€ - 399.00€
Spécification
Espèces | Multiple |
---|---|
Étalon McFarland 0,5 | H2O (réf. T3339) |
Agents antimicrobiens | Divers |
Type de bouillon | MHB (réf. n° T3462) |
Code de l’antibiotique | Divers |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15334869
|
Thermo Scientific™
YGN2F |
Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre | 10 / boîte |
399.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16467020
|
Thermo Scientific™
YGN3F |
Plaques de CMI pour Gram négatif Sensititre, pour tests CRE | 10 / boîte |
292.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™.
- Format pour plusieurs échantillons pour diminuer les coûts par test
- Options de lecture automatisée, semi-automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
- Longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient la gestion de stock.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Spécification
Multiple | |
Divers | |
Divers | |
Bactéries à Gram-négatif | |
35°C O2 | |
1 | |
Boîte | |
Lecture automatique ou manuelle | |
50 μl |
H2O (réf. T3339) | |
MHB (réf. n° T3462) | |
Plaque Gram négatif | |
Organismes à Gram négatif : Entérobactéries, non-entérobactéries, Proteus sp. | |
18 h | |
10 | |
10 / boîte | |
Pour les entérobactéries et non-entérobactéries : 10 μl, 30 μl* (*Aide à la détection des mécanismes de résistance pour les organismes à Gram négatifs ; voir la notice d’emballage). Pour Proteus sp. : 1 μl |