Learn More
Plaque AST BOPO6F Vet pour bovins / porcins Sensititre™
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) précis grâce à cette plaque pratique contenant un panel d’antibiotiques spécifique aux bovins / porcins avec agents antimicrobiens pour l’alimentation animale.
Marque: Thermo Scientific YBOPO6F
Description
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) précis grâce à la plaque AST BOPO6F pour bovins / porcins Thermo Scientific™ Sensititre™ contenant un panel d’antibiotiques spécifique aux bovins / porcins. La plaque AST BOPO6F pour bovins / porcins Sensititre fournit des résultats précis sur un seul format de plaque, réduisant ainsi les tests hors ligne et les tests supplémentaires.
Obtenez des résultats fiables et constants pour des isolats à Gram-positif et à Gram-négatif non exigeants d’origine vétérinaire grâce à la plaque BOPO6F pour bovins / porcins Sensititre.
- La durée de vie étendue et le stockage à température ambiante permettent de supprimer les problèmes de contrôle des stocks.
- Emballage individuel qui permet de tester une plaque à la fois sans gaspillage
- Contrôle inclus fournissant une assurance qualité immédiate de la méthodologie du test
- Options de lecture automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Divers | |
AST Plate | |
Veterinary AST, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) | |
Bovine/Porcine Isolates |
Various | |
Non-fastidious, Gram-positive and Gram-negative Veterinary Isolates | |
10 / boîte |