Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blancs Sensilite™ série 48-100
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
Marque: Ansell™ 48100070
Description
- Gants industriels
- Résistance à l’abrasion pour une durée d’utilisation prolongée
- La doublure et le revêtement fins offrent une grande dextérité et une grande flexibilité
- Le gant Sensilite 48-100 permet une extrême sensibilité tactile lorsque la précision est nécessaire
- De couleur blanche pour garantir la qualité du processus et prévenir la contamination croisée
- Confort et protection pour applications légères
- Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
- Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
- Assemblage et démontage d’équipements
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Réparation et maintenance d’équipements
- Chargement et déchargement de pièces ou boîtes rugueuses
- Prélèvement de pièces et accessoires
- Support et maintenance de lignes de production
Spécification
Polyuréthane | |
Nylon | |
Gants légers | |
48 / 100 | |
Nylon | |
12 paires | |
48-100 |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 4131 | |
Polyuréthane | |
7 | |
Maille | |
Paume enduite | |
Résistance à l’abrasion |