Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blancs Sensilite™ série 48-100
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
Marque:  Ansell™ 48100090
34.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12610922
  • 38.00€ / 12 paires
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Gants industriels
  • Résistance à l’abrasion pour une durée d’utilisation prolongée
  • La doublure et le revêtement fins offrent une grande dextérité et une grande flexibilité
  • Le gant Sensilite 48-100 permet une extrême sensibilité tactile lorsque la précision est nécessaire
  • De couleur blanche pour garantir la qualité du processus et prévenir la contamination croisée
  • Confort et protection pour applications légères
  • Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
  • Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
  • Assemblage et démontage d’équipements
  • Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
  • Réparation et maintenance d’équipements
  • Chargement et déchargement de pièces ou boîtes rugueuses
  • Prélèvement de pièces et accessoires
  • Support et maintenance de lignes de production
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polyuréthane
Nylon
Gants légers
48-100
Nylon
12 paires
48-100
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 4131
PUR
9
Maille
Paume enduite
Résistance à l’abrasion