Learn More
Semperit™ Gants en nitrile longs Semperguard™ Xtension
Code produit. 15523546
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Extra longs (300 mm) pour une protection supplémentaire contre les gouttes. Les gants en nitrile longs Semperguard™ Semperit™ Xtension sont des gants bleus non poudrés avec des manchettes à bord roulé et des doigts texturés qui offrent un grand confort et une bonne résistance aux produits chimiques. Boîte de distribution = 100 gants ambidextres.
  • Extralongs : 300 mm
  • Protection étendue au poignet et à l’avant-bras
  • Grande résistance aux produits chimiques et grand confort de port
  • Respectueux de la peau : exempts de phtalates / d’adoucissants et de protéines de latex allergènes
  • Signal de couleur bleue : adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
  • Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux normes EN 420, EN 374 et EN 455
Classification Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Qualité Certifiés conformes à la directive européenne (VO) 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
À utiliser avec (application) Adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle Nitrile Xtension
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/boîte
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm