Learn More
Semperit™ Gants en nitrile longs Semperguard™ Xtension
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Description
- Extralongs : 300 mm
- Protection étendue au poignet et à l’avant-bras
- Grande résistance aux produits chimiques et grand confort de port
- Respectueux de la peau : exempts de phtalates / d’adoucissants et de protéines de latex allergènes
- Signal de couleur bleue : adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Conformes aux normes EN 420, EN 374 et EN 455 |
Classification | Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Qualité | Certifiés conformes à la directive européenne (VO) 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |