Learn More
Semperit™ Gants d’examen en latex Semperguard™
Code produit. 15383874
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 15383874
Marque: Semperit™ 3000001282
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants d’examen en latex Semperguard™ Comfort sont non poudrés, offrent une grande élasticité et un grand confort de port.
  • Fabriqués en latex naturel
  • Respectueux de la peau
  • Non poudré
  • Grande élasticité et bonne tactilité / grand confort de port
  • Bonne prise et enfilage facile
  • Exempts de phtalates et d’adoucissants
  • Dispositifs médicaux CE de classe I Gants de protection à usage unique pour risques complexes de catégorie III
  • Testés et certifiés conformes à la norme 1935 / 2004
  • Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Certifications/Conformité EN 420, EN 374 et EN 455
Classification CE, classe I
Couleur Blanc
Jetable Oui
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Non
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Sécurité au travail, soins, laboratoire / pharmaceutique, nettoyage / hygiène, alimentaire, commerce de détail / usage domestique
Type de manchette de gant Roulé
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/paquet
Résistant à Produits chimiques
Longueur (métrique) 240 mm