Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitrile Examination Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- La longueur optimisée des doigts améliore considérablement le confort
- Les gants d’examen en latex naturel sans poudre se distinguent par leur surface extraordinaire et parfaitement glissante.
- Les doigts texturés offrent une bonne préhension, indispensable pour une manipulation sûre des instruments.
- La doublure intérieure synthétique réalisée à l’aide de la technologie spéciale Sempermed permet de les enfiler facilement et rapidement.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
Classification | CE classe I, EPI catégorie III |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | M |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,15 mm |