Learn More
SemperIt™ Gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
Fabrication en nitrile.Les gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite sont jetables.
- Nitrile
- Non poudrés
- Bleu lavande
- Jetable
- Type de manchette : à bord roulé
- Ambidextres
- Sans latex
- Résistance à la traction de14/14 MPa
- CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI certifié de catégorie III
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III |
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | M |
Épaisseur (impériale) | 5,5 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,14mm |
Type de manchette de gant | Roulé |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Product Information
SEM001 semperguard V4 e 03OCT11
Taille: 1.2 MB
SEM002 S MED Informs Doppellabelling S Guard 2011 FR
Taille: 660.6 kB
SEM006 Chemical Resistance Semperguard E 03 20121
Taille: 275.3 kB
SEM001 semperguard V4 230212
Taille: 1.2 MB
SEM002 S'Informs Doppellabelling Semperguard 2011 E
Taille: 650.6 kB
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SemperIt™ Gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu