Learn More
SemperIt™ Gants de protection Xpert en nitrile Semperguard™
Click to view available options
:
Medium (7-8)
Description
Gants, nitrile, jetables, bleu, non stériles, Semperguard, EPI catégorie III
• Fabriqués en nitrile doux de haute qualité, bleu, non poudré avec un revêtement extérieur texturé pour une meilleure préhension, en particulier dans les conditions humides. Le nitrile offre une plus grande élasticité, une meilleure résistance aux perforations ainsi qu’une résistance exceptionnelle aux huiles et graisses. Ambidextre avec bords roulés, 0,25mm d’épaisseur au niveau de la paume et AQL de 1,5. Longueur de poignet supérieure pour les tailles Large et Extra large
• Fabriqués en nitrile doux de haute qualité, bleu, non poudré avec un revêtement extérieur texturé pour une meilleure préhension, en particulier dans les conditions humides. Le nitrile offre une plus grande élasticité, une meilleure résistance aux perforations ainsi qu’une résistance exceptionnelle aux huiles et graisses. Ambidextre avec bords roulés, 0,25mm d’épaisseur au niveau de la paume et AQL de 1,5. Longueur de poignet supérieure pour les tailles Large et Extra large
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | M, 7, 8 |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Type de manchette de gant | Roulé |
| Afficher plus |