Learn More
Semperit™ Gants jetables en nitrile vert Semperguard™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
180 pièces
200 pièces
Description
- EPI Cat. III
- NQA 1,5
- Non poudré
- Jetable, non stérile
- Confortable à porter pendant de longues périodes
- Formulation respectueuse de la peau : sans chlore, protéines de latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs de caoutchouc
- Fabriqué en économisant de l’eau et de l’énergie et en réduisant les émissions de CO2
- Doublure intérieure synthétique
- Bouts des doigts texturés, pour une meilleure prise en main
- Stable et agréable à porter
- Le matériau du gant est résistant au sang et aux autres liquides organiques et protège contre les bactéries, les champignons et les virus, notamment le SARS-CoV-2, l’hépatite B, l’hépatite C et le VIH
- Idéal pour les applications telles que la protection personnelle, l’industrie alimentaire / la restauration, le commerce de détail, la beauté / le body art et la coiffure
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Cat. III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
| Chlorinated | Non |
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Industrie |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Vert menthe |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus |