Learn More
Semperit™ Gants jetables en nitrile vert Semperguard™ Code produit.: 15930057
Ajouter au panier
Semperit™ Gants jetables en nitrile vert Semperguard™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15930057
XS
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15930057
Marque: Semperit™ 3000008212
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Développés autour de la durabilité, grâce au processus de production unique, ces gants offrent une protection des mains respectueuse de la peau, réduisent le risque d’allergie et sont doux pour la peau. Confortables et très résistants à la traction, ces gants sont stables agréables à porter, même sur de longues périodes.
  • EPI Cat. III
  • NQA 1,5
  • Non poudré
  • Jetable, non stérile
  • Confortable à porter pendant de longues périodes
  • Formulation respectueuse de la peau : sans chlore, protéines de latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs de caoutchouc
  • Fabriqué en économisant de l’eau et de l’énergie et en réduisant les émissions de CO2
  • Doublure intérieure synthétique
  • Bouts des doigts texturés, pour une meilleure prise en main
  • Stable et agréable à porter
  • Le matériau du gant est résistant au sang et aux autres liquides organiques et protège contre les bactéries, les champignons et les virus, notamment le SARS-CoV-2, l’hépatite B, l’hépatite C et le VIH
  • Idéal pour les applications telles que la protection personnelle, l’industrie alimentaire / la restauration, le commerce de détail, la beauté / le body art et la coiffure
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Réduction à la source
    • Énergie renouvelable
    • Certifications et labels de qualité
    • Non toxique
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat. III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671
Chlorinated Non
Accelerator Free Oui
Applications Industrie
AQL 1,5
Couleur Vert menthe
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant Roulé
Séries Semperguard™ vert
Résistance à la traction 6 Newton
Longueur (métrique) 240 mm
Nom du produit
Semperit™ Gants jetables en nitrile vert Semperguard™ >