Learn More
Hellma Semi-micro cuves, 108-QS (paire)
Code produit. 12709166
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
Code produit. 12709166
Marque: Hellma 10800010K40
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cuves en verre de quartz Suprasil™ haute pureté avec couvercles en PTFE.
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Couvercles en PTFE inclus
Spécification
Capacité (métrique) 1000 μl
Matériau Quartz Suprasil
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 4 mm
Épaisseur (métrique) 9 mm
Comprend Couvercles en PTFE
Quantité 2/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5 mm