Learn More
Kartell™ Forceps jaunes à ressort
Utilisez ces forceps pour de nombreuses applications de laboratoire. Les forceps jaunes à ressort Kartell™ sont en POM pour une excellente stabilité.
21.40€ - 74.78€
Spécification
Nb par paquet | 5/boîte |
---|---|
Matériau | POM |
Type de produit | Forceps |
Type | Forceps |
Description | Forceps jaunes |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10294751
|
Kartell™
0050000 |
118 mm |
21.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10683472
|
Kartell™
0050300 |
253 mm |
74.78€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Autoclavables
- Jaunes
- Ressort automatique avec extrémités arrondies
- Conçus en POM
Spécification
5/boîte | |
Forceps | |
Forceps jaunes |
POM | |
Forceps |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Forceps jaunes à ressort