Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
128.00€ - 293.00€
Spécification
Type de produit | Self-sealing Sterilization Pouch |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | CoC |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Dimensions (L x l) | Description du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Dimensions (L x l) | Description du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17971332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X055CF |
12.6 oz. | 3.5 x 5.5 in. | Clear |
170.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17961332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X09CF |
23.6 oz. | 3.5 x 9 in. | Clear |
203.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17991332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS055X105CF |
43.6 oz. | 5.5 x 10.5 in. | Clear |
128.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17981332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS075X13CF |
73 oz. | 7.5 x 13 in. | Clear |
168.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17901342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS08X16CF |
96 oz. | 8 x 16 in. | Clear |
170.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17921342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS10X14CF |
105 oz. | 10 x 14 in. | Clear |
293.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17991342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS12X18CF |
162 oz. | 12 x 18 in. | Clear |
254.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17911342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X055 |
12.6 oz. | 3.5 x 5.5 in. | Blue |
170.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17951342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X09 |
23.6 oz. | 3.5 x 9 in. | Blue |
203.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17941342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS055X105 |
43.3 oz. | 5.5 x 10.5 in. | Blue |
128.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17931342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS075X13 |
73 oz. | 7.5 x 13 in. | Blue |
170.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17971342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS08X16 |
96 oz. | 8 x 16 in. | Blue |
170.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17961342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS10X14 |
105 oz. | 10 x 14 in. | Blue |
293.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17981342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS12X18 |
162 oz. | 12 x 18 in. | Blue |
254.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Peels Open Cleanly
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spécification
Self-sealing Sterilization Pouch | |
CoC | |
Non stérile |
Autoclavable | |
Single-use | |
121°C à 135°C |