Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches designed for autoclave cycles.
311.00€ - 426.00€
Spécification
Type de produit | Sterilization Pouch |
---|---|
Poids de base | 60 gsm |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | CoC |
Type de bouchon | Self-seal |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30090009
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS13X18CF |
474 mm | 320 mm |
311.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30089999
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS15X20CF |
510 mm | 380 mm |
373.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30090007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS18X22CF |
560 mm | 460 mm |
426.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spécification
Sterilization Pouch | |
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Medical Grade Paper | |
Oui | |
121°C à 135°C |
60 gsm | |
CoC | |
Clear, White | |
Steam or EtO Sterilization | |
Non stérile | |
500/Cs. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator