Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
GREENER_CHOICE
Code produit. 17727957 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
9 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
16 in
18 in
20 in
22 in
24 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
40 in
42 in
46 in
48 in
56 in
62 in
Largeur (impériale):
7 in
8 in
9,5 in
10 in
12 in
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 17727957
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A1056SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 515 oz.
Capacité (métrique) 15,2 L
Certifications/Conformité Certificat de conformité
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) Autoclave Bag
Sans latex Oui
Taux de transmission de vapeur d’humidité Autoclave Bag
Nbre par carton Autoclave Bag
Nb par paquet Autoclave Bag
Conditionnement externe Autoclave Bag
Conditionnement interne protecteur Autoclave Bag
Quantité Autoclave Bag
Résistant à Autoclave Bag
Dimensions Autoclave Bag
Méthode de stérilisation Autoclave Bag
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 250°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 125°C
Épaisseur (impériale) 5,30 mil
Dimensions (L x l) Autoclave Bag
Longueur (impériale) 56 in
Longueur (métrique) 142,2 cm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25,4 cm
Diamètre (impériale) Autoclave Bag
Diamètre (métrique) Autoclave Bag
Type de produit Autoclave Bag