Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
9 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
16 in
18 in
20 in
22 in
24 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
40 in
42 in
46 in
48 in
56 in
62 in
Largeur (impériale):
7 in
8 in
9,5 in
10 in
12 in
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 162 oz. |
| Capacité (métrique) | 4,69 L |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
| Type de bouchon | Auto-scellage |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements et composants pharmaceutiques |
| Comprend | Indicateur de stérilisation à la vapeur |
| Afficher plus |