Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
1180.00€ - 2015.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17748397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X48SS |
40 in | 48 in |
1180.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17758397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X72SS |
40 in | 72 in |
2015.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17778397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB42X46SS |
42 in | 46 in |
1180.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB43X43SS |
43 in | 43 in |
1185.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17708407
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X48SS |
48 in | 48 in |
1460.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17718407
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X64SS |
48 in | 64 in |
2015.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
8 mil |