Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ auto-scellants
GREENER_CHOICE
Code produit. 17871701 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3,5 x 8 po
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 po
6 x 35 po
8 x 10 po
8 x 15 po
8 x 34 po
11 x 10 po
10 x 20 po
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 po
16 x 26 po
16 x 32 po
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17871701
Marque: Keystone Cleanroom Products 00810TWBBSSSDSP02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
  • Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
  • Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
  • Ces sachets sont dotés d’une bande adhésive de qualité médicale pour un auto-scellage pratique
  • Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
  • Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin d’utiliser et de valider une thermoscelleuse
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Self-seal
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam Sterilization
Comprend Steam Indicator Dot
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Quantité 25/Bag, 500/Cs.
Dimensions (L x l) 8 x 10 po
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20.3 cm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Type de produit Autoclave Bag