Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler pour étiqueteuses M610, M611, BMP61, M710 et BMP71
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
255.00€ - 635.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | Clear, White |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17848994
|
Brady™
174432 |
1 x 0,5 in | 25.4 mm |
414.00€
5000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17888424
|
Brady™
174469 |
1.5 x 0.5 in. | 38.1 mm |
510.00€
5000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17869104
|
Brady™
174411 |
1.5 x 2 in. | 38.1 mm |
635.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17818114
|
Brady™
174492 |
3.375 x 1 in. | 85.73 mm |
321.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17848854
|
Brady™
174412 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm |
255.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l'identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
- Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
- Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310 pour l'étiqueteuse M610/BradyPrinter M611/M611/BMP61 ou M7-R4300 pour l'étiqueteuse M710/BMP71.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm |