Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Marquez les fils et les câbles grâce au consommable en vinyle auto-protégé B-427, doté d’une couche de protection transparente. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable et durable.
Marque:  Brady™ 170754
Code produit. 17990710
  • 51.65€ / 70 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Flexibles : conçues pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles
  • Durables : auto-extinguibles et résistantes à l'abrasion, aux solvants, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux températures extrêmes
  • Fiables : pourvues d'un adhésif acrylique permanent idéal pour les surfaces lisses, rugueuses, peintes à la poudre et irrégulières
  • Sécurisées : dotées d'une couche auto-protégée, transparente et non imprimable
  • Certifiées : conformes à la norme UL 2238 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
UL Recognized to UL 2238, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Permanent Acrylic
Matte
Self-laminating Vinyl
Non stérile
BMP41, BMP51, M511
-94°F to +158°F
4 x 1 in.
1 in
M4-53-427
Black on White/Transparent
Die-cut
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
70 Labels/Cartridge
0,004 in
4 in
2.54 cm