Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Marquez les fils et les câbles grâce au consommable en vinyle auto-protégé B-427, doté d’une couche de protection transparente. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable et durable.
Marque: Brady™ 170744
48.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flexibles : conçues pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles
- Durables : auto-extinguibles et résistantes à l'abrasion, aux solvants, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux températures extrêmes
- Fiables : pourvues d'un adhésif acrylique permanent idéal pour les surfaces lisses, rugueuses, peintes à la poudre et irrégulières
- Sécurisées : dotées d'une couche auto-protégée, transparente et non imprimable
- Certifiées : conformes à la norme UL 2238 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognized to UL 2238, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Self-laminating Vinyl | |
Non stérile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-94°F to +158°F | |
1.25 x 1 in. | |
1 in |
M4-143-427 | |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
200 Labels/Cartridge | |
0,004 in | |
1,25 in | |
2.54 cm |