Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler pour étiqueteuses M6/M7
Identifiez vos câbles sous tous les angles grâce aux étiquettes en vinyle rotatives B-427 pour fils. Il vous suffit d’imprimer vos étiquettes, puis de les décoller, de les plier et de les enrouler. Elles pivotent facilement pour faciliter l’identification même sur des connexions réseau fermées.
Marque: Brady™ 174166
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Identification de vos étiquettes rotatives sous tous les angles
- Enroulement et application aisés, sans aucun résidu d'adhésif ou morceau d'étiquette collé à vos fils
- Rotation facile sans fixation pour éviter tout endommagement de vos câbles CAT 5/6 et à fibres optiques
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
- Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm | |
1,75 po | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
44.45 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
75 Labels | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in | |
1.75 x 1 in. | |
1 in | |
1 in. | |
0.7 in. | |
17.78 mm |