Learn More
Brady™ Étiquettes auto-protégées en polyester pour fils et câbles pour étiqueteuse M710
Étiquettes pour étiqueteuse M710
Marque: Brady™ 311985
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes auto-protégées en polyester pour étiqueteuse M710. Sans halogènes conformément à la norme IEC 61249-2-21.
- Sans halogènes conformément à la norme IEC 61249-2-21
- Large plage de températures d'utilisation (comprise entre -196°C et 110°C)
- Idéales pour les secteurs aux spécifications strictes, tels que l'aérospatiale, l'électronique, les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire
Spécification
ASTM D 1000 | |
White, Transparent | |
Label | |
Self-laminating Tag | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling, Laboratory Labeling | |
1 Label | |
Rectangle | |
-196°C à +110°C | |
0.048 mm | |
38.1 x 25.4 mm | |
1 in | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
250 Labels | |
-321°F à +230°F | |
0,0019 in | |
10 à 4 AWG | |
1,5 in | |
25.4 mm |