Learn More
Thermo Scientific Chemicals Séléno-L-méthionine Code produit.: 15488449
Thermo Scientific Chemicals Séléno-L-méthionine
Code produit. 15488449
500 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Code produit. 15488449
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66902.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3211-76-5
Formule moléculaire C5H11NO2Se
Poids moléculaire (g/mol) 196.12
Numéro MDL MFCD00037210
Clé InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
CID PubChem 105024
ChEBI CHEBI:62621
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Seleno-L-methionine
Point de fusion 265°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro UN UN3283
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 500 mg
Poids de la formule 196.11
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW14E034 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
Numéro de lotW14E035 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
Numéro de lotR21K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
Numéro de lotM16K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
Numéro de lotH29Z010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Séléno-L-méthionine >