Learn More
Thermo Scientific Chemicals Séléno-L-méthionine
Code produit. 15478449
100 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3211-76-5
Formule moléculaire C5H11NO2Se
Poids moléculaire (g/mol) 196.12
Numéro MDL MFCD00037210
Clé InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
CID PubChem 105024
ChEBI CHEBI:62621
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Seleno-L-methionine
Point de fusion 265°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro UN UN3283
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 100 mg
Poids de la formule 196.11
Forme physique Poudre
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Séléno-L-méthionine >