Learn More
Sulfure de sélénium, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7488-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | S2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.09 |
Numéro MDL | MFCD00011227 |
Clé InChI | JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium |
CID PubChem | 24087 |
Nom IUPAC | thione |
SMILES | S=[Se]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042943.14 |
25 g |
N/A
|
N/A | |||||
11380208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042943.22 |
100 g |
N/A
|
N/A | |||||
11370208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042943.36 |
500 g |
N/A
|
N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7488-56-4 | |
143.09 | |
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N | |
24087 | |
S=[Se]=S |
S2Se | |
MFCD00011227 | |
selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium | |
thione |
Spécification
(decomposition) | |
<100°C | |
Rouge à marron | |
94% | |
MFCD00011227 | |
Insoluble in water,in dilute HCl | |
S=[Se]=S | |
143.09 | |
143.09 |
Selenium sulfide | |
7488-56-4 | |
Poudre | |
S2Se | |
selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium | |
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N | |
thione | |
24087 |
Sécurité et traitement
P262-P264b-P270-P280-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-303-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Selenium sulphide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Selenium sulphide
RUO – Research Use Only