Learn More
Solution étalon de sélénium, pour AAS, 1 mg/ml Se dans 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Selenium standard solution |
| Note relative au nom | 1 mg/ml Se in 10% HCl |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| CAS | 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Densité | 4.81 |
| Forme physique | Solution |
| Formule moléculaire | Se |
| Concentration | 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C) |
| Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
| Merck Index | 14, 8431 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.