Learn More
Dose de sélénium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
98.30€ - 810.00€
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11320769
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010603.18
50 g
98.30€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11300769
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010603.30
250 g
293.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11310769
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010603.A1
1 kg
810.00€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7782-49-2
78.97
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
6326970
sélénium
Se
MFCD00134090 MFCD00011224
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CHEBI:27568
[Se]
Spécification
Selenium
Coup, amorphe, 2 à 6 mm (0,08 à 0,2°po)
Se
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
[Se]
78.97
CHEBI:27568
4.28g/cm3
7782-49-2
99.999% (Metals basis)
MFCD00134090 MFCD00011224
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
sélénium
6326970
Shot
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante