Learn More
Oxyde de sélénium(IV), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
108.54€ - 362.81€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-08-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.97 |
Numéro MDL | MFCD00003562 |
Clé InChI | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
CID PubChem | 24007 |
Nom IUPAC | dioxyde de sélénium |
SMILES | O=[Se]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010854.06 |
5 g |
108.54€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010854.14 |
25 g |
362.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In organic reactions, selenium dioxide is often used as an oxidizing reagent employed for carrying out allylic oxidations, Riley oxidation, synthesis of diones, etc. It is used to impart a red color to glass. It finds use as a toner in photographic developing, and an active ingredient in some cold-blueing solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-08-4 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 | |
O=[Se]=O |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
dioxyde de sélénium |
Spécification
Selenium(IV) oxide | |
7446-08-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003562 | |
14,8434 | |
Soluble in water,benzene,ethanol and methanol. Sprangly soluble in acetone and acetic acid. | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
110.96 | |
Puratronic™ |
340°C to 350°C (sublimation) | |
Poudre / grumeau | |
O2Se | |
UN3283 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxyde de sélénium | |
24007 | |
99.999% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P261-P262-P264b-P270-P280-P285-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P363-P501c
H301-H310+H330-H314-H341-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-194-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante